Tisk…
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
301430010 301430050
ACRO301430010EA 4380 CZK
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Vzorec: C₄H₆O₃
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010797
CAS číslo: 17994-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %