Tisk…
Amberlite® HPR900 (OH) ion-exchange resin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
301341000 301345000 301340025
ACRO301341000EA 986 CZK
ACRO301341000 ACRO301345000 ACRO301340025
Amberlite® HPR900 (OH) ion-exchange resin
Amberlite® HPR900 (OH)
CAS No.: 197809-12-4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00802695
CAS číslo: 197809-12-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream Beads
Particle size ≤5.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.560 to 0.700 mm
Uniformity coefficient ≤1.45
Moisture holding capacity 66.0 to 75.0 % (OH)
Total volume capacity ≥0.9 eq/l (OH)
Impurity ≤1.0 % Chloride sites content