Tisk…
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
300830010 300830050
ACRO300830010EA 2900 CZK
ACRO300830010 ACRO300830050
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Bis(phenylsulphonyl)sulphide
CAS No.: 4388-22-1
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄S₃
Bod tání: 129…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094733
CAS číslo: 4388-22-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥95 %