Tisk…
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 2740 CZK
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Vzorec: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
MW: 382.188 g/mol
Bod tání: 253…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800557
CAS číslo: 14782-58-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %