Tisk…
Amberlite® XAD-1180 polymeric adsorbent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
299151000 299155000
ACRO299151000EA 1340 CZK
ACRO299151000 ACRO299155000
Amberlite® XAD-1180 polymeric adsorbent
Amberlite® XAD-1180
Appearance: White to light yellow =<1.80
Bod vzplanutí: 298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145830
CAS číslo: 9003-69-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Beads
Particle size ≥10.0 % (> 0.850 mm)
Harmonic mean size 0.350 to 0.600 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 61 to 67 %