Tisk…
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
298850010 298850050
ACRO298850010EA 2860 CZK
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Bod tání: 263…265 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00673700
CAS číslo: 17575-15-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %