Tisk…
4-Methylpent-2-enal 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-2-pentenal
298350250 298351000
ACRO298350250EA 4420 CZK
ACRO298350250 ACRO298351000
4-Methylpent-2-enal 95%
4-Methylpent-2-enal
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,145 g/mol
Bod varu: 70 °C (75 mmHg)
Hustota: 0,844 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800501
CAS číslo: 5362-56-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.831 to 0.841
Acid value ≤15 mg KOH/g