Tisk…
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
298020100 298025000
ACRO298020100EA 4750 CZK
ACRO298020100 ACRO298025000
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
Appearance: Clear red-brown to dark brown Liquid
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 101…102 °C (5 mmHg)
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142611
CAS číslo: 2802-08-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear red-brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %