Tisk…
cis,cis-Muconic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
297760025 297760100
ACRO297760025EA 3180 CZK
ACRO297760025 ACRO297760100
cis,cis-Muconic acid 98%
cis,cis-Muconic acid
CAS No.: 1119-72-8
Vzorec: C₆H₆O₄
Bod tání: 194…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085266
CAS číslo: 1119-72-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %