Tisk…
6-Chloro-2-benzoxazolethiol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
297300050 297300250
ACRO297300050EA 868 CZK
ACRO297300050 ACRO297300250
6-Chloro-2-benzoxazolethiol 99%
6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Appearance: Yellow to beige Crystalline powder or needles
Vzorec: C₇H₄ClNOS
Bod tání: 229…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800495
CAS číslo: 22876-20-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 232 °C
HPLC ≥98.5 %