Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Diphenyl N-cyanocarbonimidate, N-Cyanocarbonimidic Acid Diphenyl Ester
297210100
297210500
ACRO297210100EA
3440
CZK
ACRO297210100
ACRO297210500
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
CAS No.: 79463-77-7
Vzorec:
C₁₄H₁₀N₂O₂ MW: 238.25 g/mol Bod tání: 155…160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010380 CAS číslo: 79463-77-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
Assay | ≥96.0 % |