Tisk…
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (7aS)-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, (S)-7a-Methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1H-indene-1,5(6H)-dione
296470010 296470050
ACRO296470010EA 2220 CZK
ACRO296470010 ACRO296470050
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS No.: 17553-86-5
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,204 g/mol
Bod tání: 55…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012272
CAS číslo: 17553-86-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥88 %
Specific optical rotation +330° to +360° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)