(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
296420025
296420100
296420500
ACRO296420025EA
2620
CZK
ACRO296420025
ACRO296420100
ACRO296420500
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-14-2
Vzorec:
C₉H₉NO₆S MW: 259.23 g/mol Bod tání: 61…65 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00064582 CAS číslo: 115314-14-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Almost white to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 65 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +21.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |