Tisk…
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(-)-Glycidyl nosylate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid (R)-Glycidyl Ester, (R)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate
296410025 296410100
ACRO296410025EA 2120 CZK
ACRO296410025 ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Vzorec: C₉H₉NO₆S
MW: 259.23 g/mol
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013436
CAS číslo: 115314-17-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5°