Tisk…
3-Phenyl-1H-pyrazole 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
296030025 296030100
ACRO296030025EA 1680 CZK
ACRO296030025 ACRO296030100
3-Phenyl-1H-pyrazole 99+%
3-Phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159654
CAS číslo: 2458-26-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥99.0 %