Tisk…
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
295782500 295780010
ACRO295782500EA 2220 CZK
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Vzorec: C₁₆H₂₆Ru
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216965
CAS číslo: 12289-94-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %