Tisk…
2-Ethynylpyridine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 2020 CZK
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Vzorec: C₇H₅N
Bod varu: 77…78 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041598
CAS číslo: 1945-84-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %