Chloromethyl butyrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
295580250
295580050
ACRO295580250EA
4160
CZK
ACRO295580250
ACRO295580050
Chloromethyl butyrate 99%
Chloromethyl butyrate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ Bod varu: 150 °C (993mbar) Hustota: 1,074 g/cm³ Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216961 CAS číslo: 33657-49-7 UN: 2924 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |