Tisk…

Chromosulphuric acid

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

295510010 295510025
ACRO295510010EA 2580 CZK
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid

CAS No.: 65272-71-1

Vzorec: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Bod varu: 330 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,84 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011368
CAS číslo: 65272-71-1
UN: 2240
ADR: 8,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR