Tisk…
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 7280 CZK
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,139 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075555
CAS číslo: 675-09-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %