Tisk…
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
295230050 295230250
ACRO295230050EA 1990 CZK
ACRO295230050 ACRO295230250
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₅H₅N₅OS
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075623
CAS číslo: 28128-40-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %