Tisk…
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
294750050 294750010
ACRO294750050EA 2700 CZK
ACRO294750050 ACRO294750010
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012827
CAS číslo: 6622-91-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %