Tisk…
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
294631000 294630250
ACRO294631000EA 9530 CZK
ACRO294631000 ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilised
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Bod varu: 89…93 °C (7 mmHg)
Hustota: 1.04 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010217
CAS číslo: 81172-89-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % triethylamine