Tisk…
Paladium 5% on alumina, dry, powder for use as a catalyst
Dodavatel: Thermo Scientific
293030100 293030500
ACRO293030100EA 6070 CZK
ACRO293030100 ACRO293030500
Paladium 5% on alumina, dry, powder for use as a catalyst
Palladium
Vzorec: Pd
MW: 106,420 g/mol
Bod tání: 1555 °C
Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03613602
CAS číslo: 7440-05-3
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey to black Powder
Assay 4.0 to 6.0 % (Pd)