Isobornyl methacrylate 85-90% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
292092500
292090010
ACRO292092500EA
2730
CZK
ACRO292092500
ACRO292090010
Isobornyl methacrylate 85-90% stabilised
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Vzorec:
C₁₄H₂₂O₂ MW: 222.33 g/mol Bod varu: 245 °C (760 mmHg) Bod tání: –60 °C Hustota: 0.98 g/cm³ Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081070 CAS číslo: 7534-94-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥85 % |
Stabilizer | 100 to 200 ppm MEHQ |