Tisk…
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
291970010 291970050
ACRO291970010EA 2730 CZK
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Vzorec: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051942
CAS číslo: 32005-36-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)