Tisk…
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Di-Cobalt Octacarbonyl, Cobalt carbonyl (Dicobalt octacarbonyl), Octacarbonyldicobalt, Cobalt Carbonyl, Cobalt carbonyl
291840050 291840250 291841000
ACRO291840050EA 2250 CZK
ACRO291840050 ACRO291840250 ACRO291841000
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilised
Dicobalt octacarbonyl
CAS No.: 10210-68-1
Vzorec: C₈Co₂O₈
MW: 341.95 g/mol
Bod tání: 51…52 °C (rozkl.)
Hustota: 1.81 g/cm³
Bod vzplanutí: –13 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00016024
CAS číslo: 10210-68-1
UN: 3124
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red to dark red Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Stabilizer ≤5 % hexane