Tisk…
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-AEP, 2-Aminoethylphosphonic acid
291630010 291632500
ACRO291630010EA 6400 CZK
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Vzorec: C₂H₈NO₃P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008182
CAS číslo: 2041-14-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %