Tisk…
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
291490050 291490250 291491000
ACRO291490050EA 1370 CZK
ACRO291490050 ACRO291490250 ACRO291491000
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
CAS No.: 140681-55-6
Vzorec: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Bod vzplanutí: >54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142607
CAS číslo: 140681-55-6
UN: 3088
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥95 %