2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
291160250
291161000
ACRO291160250EA
2470
CZK
ACRO291160250
ACRO291161000
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate 98% stabilizovaný
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.05 to 0.1 % BHT |
Specific gravity | (25/25°C) 1.007 to 1.012 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥830 (at 307 to 308 nm, MeOH) |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |