Tisk…
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
290092500 290090010
ACRO290092500EA 7430 CZK
ACRO290092500 ACRO290090010
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142987
CAS číslo: 10512-89-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -26° to -30° (25°C, 589 nm) (c=0.7, H2O)