Geranyl linalool mixed isomers ∼95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
278360250
278360025
ACRO278360250EA
23460
CZK
ACRO278360250
ACRO278360025
Geranyl linalool mixed isomers ∼95% tech.
Geranyl linalool
CAS No.: 1113-21-9
Vzorec:
C₂₀H₃₄O MW: 290.491 g/mol Bod varu: 250 °C (760 mmHg) Hustota: 0.88 g/cm³ Bod vzplanutí: 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059363 CAS číslo: 1113-21-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific gravity | (25°C) 0.875 to 0.885 |