Tisk…
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
277812500 277810010
ACRO277812500EA 3090 CZK
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
Bod tání: 235…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143157
CAS číslo: 105786-40-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %