Tisk…
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 3900 CZK
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143982
CAS číslo: 37910-65-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %