Tisk…
(S)-(+)-Camptothecin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
276721000 276720010
ACRO276721000EA 8200 CZK
ACRO276721000 ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Vzorec: C₂₀H₁₆N₂O₄
MW: 348,36 g/mol
Bod tání: 260 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081076
CAS číslo: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %