2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
276300025
276300100
ACRO276300025EA
3760
CZK
ACRO276300025
ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Vzorec:
C₈H₉N₃ Bod tání: 203…206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142855 CAS číslo: 1622-57-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 206 °C |
GC | ≥99.0 % |