Tisk…
Boc-D-Alanine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
275720050 275720250
ACRO275720050EA 1510 CZK
ACRO275720050 ACRO275720250
Boc-D-Alanine 99+%
Boc-D-Alanine
CAS No.: 7764-95-6
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063123
CAS číslo: 7764-95-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +25° to +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)