Tisk…
Boc-sarcosine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-Sar-OH
275670050 275670250
ACRO275670050EA 956 CZK
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,211 g/mol
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037795
CAS číslo: 13734-36-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %