Tisk…
N-Boc-L-alanine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
275490100 275490500
ACRO275490100EA 1260 CZK
ACRO275490100 ACRO275490500
N-Boc-L-alanine 99+%
N-Boc-L-alanine
CAS No.: 15761-38-3
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037225
CAS číslo: 15761-38-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -25° to -27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)