Tisk…
L-Allylglycine 98%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
275412500 275410010
ACRO275412500EA 3430 CZK
ACRO275412500 ACRO275410010
L-Allylglycine 98%, 98% ee
L-Allylglycine
CAS No.: 16338-48-0
Vzorec: C₅H₉NO₂
Bod tání: 253…255 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002627
CAS číslo: 16338-48-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -35° to -39° (20°C, 589 nm) (c=4, water)