Tisk…
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
275070250 275070050
ACRO275070250EA 7060 CZK
ACRO275070250 ACRO275070050
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Vzorec: C₄H₆O₃
Bod varu: 85…90 °C (,8mbar)
Hustota: 1,313 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134268
CAS číslo: 19444-84-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %