Tisk…
Metaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 934 CZK
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyde 99%
Metaldehyde
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Bod tání: 246 °C
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00071549
CAS číslo: 108-62-3
UN: 1332
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %