Tisk…
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
271720050 271720250 271721000
ACRO271720050EA 1150 CZK
ACRO271720050 ACRO271720250 ACRO271721000
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃O
MW: 99.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022384
CAS číslo: 6126-22-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %