Tisk…
Zinc-copper couple
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
271440250 271441000
ACRO271440250EA 2510 CZK
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Vzorec: CuZn
Bod tání: 500 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084851
CAS číslo: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %