Tisk…
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
270950010 270950050
ACRO270950010EA 2730 CZK
ACRO270950010 ACRO270950050
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99+%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
CAS No.: 498-07-7
Vzorec: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Bod tání: 170…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063248
CAS číslo: 498-07-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -64° to -68° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)