Tisk…
Jodný solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270570010 270570025
ACRO270570010EA 3580 CZK
ACRO270570010 ACRO270570025
Jodný solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Chlorid jodný
Vzorec: ClI
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M