Tisk…

Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate

269630250 269631000
ACRO269630250EA 2270 CZK
ACRO269630250 ACRO269631000
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate

CAS No.: 924-99-2

Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 118…121 °C (10HPA)
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144269
CAS číslo: 924-99-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5125 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR