Tisk…
Acetylsalicylsalicylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
269352500 269350010
ACRO269352500EA 2800 CZK
ACRO269352500 ACRO269350010
Acetylsalicylsalicylic acid 97%
Acetylsalicylsalicylic acid
CAS No.: 530-75-6
Vzorec: C₁₆H₁₂O₆
Bod tání: 145…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143537
CAS číslo: 530-75-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 160 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 % (As is) Calculated
Titration with NaOH ≥96.0 % (On anhydrous substance)
Residual solvents ≤2.5 %