Tisk…
Triisopropanolamine cyclic borate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3,7,10-Trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane, Triisopropanolamine Borate, Triisopropanolamine Cyclic Borate
269241000 269245000
ACRO269241000EA 6440 CZK
ACRO269241000 ACRO269245000
Triisopropanolamine cyclic borate 98+%
Triisopropanolamine cyclic borate
CAS No.: 101-00-8
Vzorec: C₉H₁₈BNO₃
MW: 199,057 g/mol
Bod tání: 150…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791298
CAS číslo: 101-00-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
GC ≥98.0 %