Tisk…
5-Methylfurfurylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
268940250 268940050
ACRO268940250EA 5410 CZK
ACRO268940250 ACRO268940050
5-Methylfurfurylamine 98%
5-Methylfurfurylamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₆H₉NO
Bod varu: 57 °C (13mbar)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143471
CAS číslo: 14003-16-8
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %